Learn More
Tolterodine, MedChemExpress
Código de producto. 16468268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468268 10 mg 10 miligramos
16457996 100 mg 100 miligramos
16454157 50 mg 50 miligramos
16450708 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0024
MedChemExpress Tolterodine(PNU-200583) is a potent muscarinic receptor antagonists that show selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Tolterodine(PNU-200583) is a potent muscarinic receptor antagonists that show selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolterodine
CAS 124937-51-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo (R)-(+)-Tolterodine (+)-Tolterodine (R)-Tolterodine PNU-200583
Información de solubilidad Ethanol : 120 mg/mL (368.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (307.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N(C(C)C)CC[C@H](C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=CC(C)=C2
Peso molecular (g/mol) 325.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.49
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation