Learn More
L-Tarrato de Tolterodina, TRC
Código de producto. 30133170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133170 100 mg 100 miligramos
30133093 25 mg 25 miligramos
30010426 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124937-52-6
Fórmula molecular C22 H31 N O . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 475.57
Sinónimo Tolterodine Tartrate, 2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (R)-2-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Phenol, 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Phenol, 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Phenol, 2-[3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-, (R)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-(+)-N,N-Diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine L-tartrate, (R)-Tolterodine L-tartrate, (R)-Tolterodine tartrate, Detrol, Detrusitol, PNU 200583E, Terol, Tolterodine L-tartrate, Tolterodine tartaric acid, Tolterodine tartrate, Tolterodinium (+)-(2R,3R)-hydrogen tartrate (1:1)
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 2-[(1R)-3-[di(propan-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-metilfenol
SMILES CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolterodine tartrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.257