Learn More
Tolpiralato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323257 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323257 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17591900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolpyralate
CAS 1101132-67-5
Nombres de analitos o componentes Tolpyralate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 N2 O9 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbonic acid, 1-[[1-ethyl-4-[3-(2-methoxyethoxy)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl]oxy]ethyl methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O9S/c1-7-23-20(31-14(3)32-21(25)29-5)16(12-22-23)18(24)15-8-9-17(33(6,26)27)19(13(15)2)30-11-10-28-4/h8-9,12,14H,7,10-11H2,1-6H3
SMILES CCn1ncc(C(=O)c2ccc(c(OCCOC)c2C)S(=O)(=O)C)c1OC(C)OC(=O)OC
Nombre IUPAC carbonato de metilo de 1-[2-etil-4-[3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4-metilsulfonilbenzoil]pirazol-3-il]oxietilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 484.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1516 g/mol