Learn More
Clorhidrato de tolpronina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de tolpronina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolpronine Hydrochloride |
| CAS | 6775-25-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolpronine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tolpronine hydrochloride, 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(o-tolyloxy)methyl]-, hydrochloride (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-13-7-3-4-8-15(13)18-12-14(17)11-16-9-5-2-6-10-16;/h2-5,7-8,14,17H,6,9-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccccc1OCC(O)CN2CCC=CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,6-dihidro-2H-piridin-1-il)-3-(2-metilfenoxi)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |