Learn More
Clorhidrato de tolpronina, LoGiCal
Código de producto. 30462900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462900 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462900 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3271.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolpronine Hydrochloride
CAS 6775-25-3
Nombres de analitos o componentes Tolpronine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tolpronine hydrochloride, 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(o-tolyloxy)methyl]-, hydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-13-7-3-4-8-15(13)18-12-14(17)11-16-9-5-2-6-10-16;/h2-5,7-8,14,17H,6,9-12H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1ccccc1OCC(O)CN2CCC=CC2
Nombre IUPAC 1-(3,6-dihidro-2H-piridin-1-il)-3-(2-metilfenoxi)propan-2-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 283.79
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1339 g/mol