Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 4-carboxílico de tolperisona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxy Tolperisone hydrochloride |
| CAS | 446063-44-1 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-12(11-17-9-3-2-4-10-17)15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20;/h5-8,12H,2-4,9-11H2,1H3,(H,19,20);1H |
| SMILES | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(cc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(2-metil-3-piperidin-1-ilpropanoil)benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 311.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1288 |