Learn More
Toloxatone, MedChemExpress
Código de producto. 16498607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498607 5 mg 5 miligramos
16495988 10 mg 10 miligramos
16493406 25 mg 25 miligramos
16442137 50 mg 50 miligramos
16426416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14196
MedChemExpress Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.
Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toloxatone
Forma física Solid
CAS 29218-27-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo MD 69276
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (603.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(N2C(OC(CO)C2)=O)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 207.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 99.84%