Learn More
Tolnaftato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolnaftate |
| CAS | 2398-96-1 |
| Fórmula molecular | C19 H17 N O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-(3-metilfenil)carbamotioato de O-naftalen-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 307.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1031 |