Learn More
Tolnaftato, Mikromol™
Código de producto. 30049895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30049895 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049895 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0731.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tolnaftato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolnaftate
CAS 2398-96-1
Nombres de analitos o componentes Tolnaftate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H17 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
SMILES CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
Nombre IUPAC N-metil-N-(3-metilfenil)carbamotioato de O-naftalen-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 307.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1031 g/mol