Learn More
Tolnaftate, MedChemExpress
Código de producto. 16492149
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492149 1 g 1 g
16450898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492149 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0370
MedChemExpress Tolnaftate (NP-27) is a synthetic thiocarbamate used as an anti-fungal agent. .
Tolnaftate (NP-27) is a synthetic thiocarbamate used as an anti-fungal agent. .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolnaftate
Forma física Solid
CAS 2398-96-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NOS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NP-27
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (162.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C(OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)N(C)C3=CC=CC(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 307.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.41
Porcentaje de pureza 99.94%