Learn More
Tolnaftato, LoGiCal
Código de producto. 30460144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460144 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460144 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0731.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolnaftate
CAS 2398-96-1
Nombres de analitos o componentes Tolnaftate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H17 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
Nombre IUPAC N-metil-N-(3-metilfenil)carbamotioato de O-naftalen-2-ilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 307.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1031 g/mol