Learn More
Tolmetina, TRC
Código de producto. 30133914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133914 100 mg 100 miligramos
30012881 10 mg 10 miligramos
30008270 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM332943100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26171-23-3
Fórmula molecular C15 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 257.28
Sinónimo 1H-Pyrrole-2-acetic acid, 1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-, Pyrrole-2-acetic acid, 1-methyl-5-p-toluoyl- (8CI), 1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrole-2-acetic acid, 1-Methyl-5-p-toluoylpyrrole-2-acetic acid, 5-[(p-Tolyl)carbonyl]-1-methylpyrrole-2-acetic acid, McN 2559, Tolmetin, Tolmetine
Nombre IUPAC 2-[1-metil-5-(4-metilbenzoilo)pirrol-2-il]ácido acético
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)O)n2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolmetin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1052