Learn More
Tolmetin sodium dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16448776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1489
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolmetin sodium dihydrate
CAS 64490-92-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18NNaO5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (317.16 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (39.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=O)N1C.O.O
Peso molecular (g/mol) 315.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.3
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation