Learn More
Tolmetina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolmetin-d3 |
| CAS | 1184998-16-0 |
| Fórmula molecular | C15 D3 H12 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Tolmetin D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CC(=O)O)ccc1C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[5-(4-metilbenzoil)-1-(trideuteriometil)pirrol-2-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 260.303 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.124 |