Learn More
Éster etílico de tolmetina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolmetin-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1215579-60-4 |
| Fórmula molecular | C17H16D3NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-4-21-16(19)11-14-9-10-15(18(14)3)17(20)13-7-5-12(2)6-8-13/h5-10H,4,11H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CC(=O)OCC)ccc1C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(4-metilbenzoil)-1-(trideuteriometil)pirrol-2-il]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1553 |