Learn More
Tolmetina Beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolmetin beta-D-Glucuronide |
| CAS | 71595-19-2 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tolmetin-Beta-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO9/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(24)13-8-7-12(22(13)2)9-14(23)30-21-18(27)16(25)17(26)19(31-21)20(28)29/h3-8,16-19,21,25-27H,9H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)n2C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-[1-metil-5-(4-metilbenzoil)pirrol-2-il]acetil]oxi-tetrahidropiran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 433.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.137 |