Learn More
Toll-like receptor modulator, MedChemExpress
Código de producto. 16459486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459486 50 mg 50 miligramos
16455567 5 mg 5 miligramos
16412828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10018
MedChemExpress Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toll-like receptor modulator
CAS 926927-42-6
Color Light Yellow powder
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13F5N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.13 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(C(F)(C(F)(F)F)F)C=C2N=C(C1)N)OCC
Peso molecular (g/mol) 348.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.27
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation