Learn More
Tolimidone, MedChemExpress
Código de producto. 16410618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16410618 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16410618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY59047
MedChemExpress Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolimidone
CAS 41964-07-2
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo MLR-1023
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (741.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC(OC2=CC=CC(C)=C2)=CN1
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism