Learn More
Tolfenpirad, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolfenpyrad |
| CAS | 129558-76-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H22 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tolfenpyrad, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]pyrazole-5-carboxamide, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Apta, Bexar, Bexar 15SC, Hachihachi EC, NAI 2302, NAI 2303, OMI 88, Tolfenpyrad, Torac, 1H-Pyrazole-5-carboxamide','4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]- (9CI','ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22ClN3O2/c1-4-18-19(22)20(25(3)24-18)21(26)23-13-15-7-11-17(12-8-15)27-16-9-5-14(2)6-10-16/h5-12H,4,13H2,1-3H3,(H,23,26) |
| SMILES | CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(C)cc3)cc2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-5-etil-2-metil-N-[[4-(4-metilfenoxi)fenil]metil]pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.87 |
| Mostrar más |