Learn More
Tolfenpyrad, MedChemExpress
Código de producto. 16417356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16417356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16417356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17516
MedChemExpress Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolfenpyrad
CAS 129558-76-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (286.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C(CC)=NN1C)NCC2=CC=C(OC3=CC=C(C)C=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 383.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.87
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid