Learn More
Ácido tolfenámico, Mikromol™
Código de producto. 18082250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18082250 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18082250 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3395.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido tolfenámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Nombres de analitos o componentes Tolfenamic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 261.7
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0557 g/mol