Learn More
Tolfenamic Acid, MedChemExpress
Descripción
Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolfenamic Acid |
| Forma física | Powder |
| CAS | 13710-19-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H12ClNO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | GEA 6414 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (382.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |