Learn More
Ácido tolfenámico, LoGiCal
Código de producto. 30461921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461921 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461921 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3395.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Nombres de analitos o componentes Tolfenamic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 261.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0557 g/mol