Learn More
Ácido tolfenámico-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolfenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) |
| CAS | 1420043-61-3 |
| Fórmula molecular | 13C6 C8 H12 Cl N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tolfenamic Acid-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)/i2+1,3+1,5+1,7+1,10+1,13+1 |
| SMILES | Cc1c(Cl)cccc1N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 267.659 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.076 |