Learn More
Ácido tolfenámico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315898 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315898 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17591000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Nombres de analitos o componentes Tolfenamic acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)benzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 261.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0557 g/mol