Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de ión selectivo de potasio Toledo
Código de producto. 10414831
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de polímero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10414831 Membrana de polímero cada uno
1 options
Código de producto. 10414831 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1120.16€ / paquete de 1
    Ahorro 179.84€
    13% Descuento
En stock
Especificaciones
Material Membrana de polímero
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Intervalo de pH De 2 a 12