Learn More
Tolclofos-metil-oxón, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30321021 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30321021 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17590200
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolclofos-methyl-oxon
CAS 97483-08-4
Nombres de analitos o componentes Tolclofos-methyl-oxon
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H11 Cl2 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Tolclofos-methyl Oxon, Phosphoric acid, 2,6-dichloro-4-methylphenyl dimethyl ester, Tolclofos-methyl-oxon;
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl2O4P/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)15-16(12,13-2)14-3/h4-5H,1-3H3
SMILES COP(=O)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl
Nombre IUPAC Fosfato de (2,6-dicloro-4-metilfenil) dimetilo
Peso molecular (g/mol) 285.061
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.977 g/mol