Learn More
Tolcide 2230 (90%), TRC
Código de producto. 30011466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011466 100 mg 100 miligramos
30004565 250 mg 250 miligramos
30005982 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535280100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21564-17-0
Fórmula molecular C9 H6 N2 S3
Peso molecular (g/mol) 238.35
Sinónimo TCMTB (2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole), Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)methyl ester, (2-Benzothiazolylthio)methyl thiocyanate, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzo[d]thiazole, 2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole, 2-(Thiocyanomethylthio)benzthiazole, 2-[(Thiocyanatomethyl)thio]benzothiazole, Acticide WB 300, Afrotin CRO, Alentisan, Argent, Argent 30, Ascend, BN 30, Benthiazole, Bulab 6009, Busan 1030, Busan 1118, Busan 15, Busan 30, Busan 30-1, Busan 30A, Busan 30I, Busan 30L, Busan 30WB, Busan 30WBA, Busan 70, Busan 71, Busan 72, Busan 72A, Busan 80, Delsan 30, Fungicide FDE, Guzafan, Ichiban, KVK 733059, Nu-flow T, Nusan, Sancelant TMB, Superdavloxan, TCMTB, Tolcide 2230
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-ilsulfanilmetil tiocianato
SMILES N#CSCSc1nc2ccccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCMTB (Busan)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9693