Learn More
Tolcapone-d4, TRC
Código de producto. 30456421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456421 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53525210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolcapone-d4
CAS 1246816-93-2
Fórmula molecular C14H7D4NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl-d4)methanone, Ro-40-7592-d4, Tasmar-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3/i2D,3D,4D,5D
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C(C)C([2H])=C1[2H])C2=CC(O)=C(O)C([N+]([O-])=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 277.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0888