Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tolcapona
Código de producto. 16611862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16611862 250 mg 250 miligramos
16601862 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16611862 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463282500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134308-13-7
Fórmula molecular C14H11NO5
Peso molecular (g/mol) 273.24
Clave InChI MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-(4-metilbenzoil)-3-nitrobenceno-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolcapone
Punto de fusión 145.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.24
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tolcapone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolcapone