Learn More
Tolbutamida, Mikromol™
Código de producto. 17950786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950786 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17950786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1089.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tolbutamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Nombres de analitos o componentes Tolbutamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tolbutamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-butil-3-(4-metilfenil)sulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 270.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,1038 g/mol