Learn More
Tolbutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16490908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490908 5 g 5 g
16432159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0401
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18N2O3S
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 270.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease