Learn More
Tolbutamida, LoGiCal
Código de producto. 30459488
Cambiar vista
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10 miligramos
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
30459488 10 mg 10 miligramos
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459488 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1089.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Nombres de analitos o componentes Tolbutamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-butil-3-(4-metilfenil)sulfonilurea
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 270.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,1038 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.