Learn More
Tolbutamida, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tolbutamide |
| CAS | 64-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolbutamide |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tolbutamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-butil-3-(4-metilfenil)sulfonilurea |
| Show More |