Learn More
Tolbutamida 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolbutamide |
| CAS | 64-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolbutamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Mostrar más |