Learn More
Tolazolina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tolazoline |
| CAS | 59-98-3 |
| Fórmula molecular | C10H12N2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | C(C1=NCCN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1 |