Learn More
Tolazolina, TRC
Código de producto. 30453374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453374 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30453374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5350035G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazoline
CAS 59-98-3
Fórmula molecular C10H12N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
SMILES C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 160.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1