Learn More
Clorhidrato de tolazolina, TRC
Código de producto. 30456741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456741 10 g 10 g
30449616 50 mg 50 miligramos
30455587 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53500010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-97-2
Fórmula molecular C10 H12 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 196.68
Sinónimo Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
Nombre IUPAC 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazoline Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0767