Learn More
Clorhidrato de tolazolina, Mikromol™
Description
Clorhidrato de tolazolina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tolazoline Hydrochloride |
| CAS | 59-97-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolazoline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato |
| Show More |