Learn More
Clorhidrato de tolazolina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462019 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462019 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0585.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Nombres de analitos o componentes Tolazoline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 196.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,0767 g/mol