Learn More
Tolazamide, MedChemExpress
Código de producto. 16464507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464507 50 mg 50 miligramos
16458638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0920
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazamide
CAS 1156-19-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21N3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo U-17835
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (125.24 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CCCCCC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 311.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid