Learn More
Tolazamida, LoGiCal
Código de producto. 30460084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460084 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460084 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1344.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazamide
CAS 1156-19-0
Nombres de analitos o componentes Tolazamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H21 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Nombre IUPAC 1-(azepan-1-il)-3-(4-metilfenil)sulfonilurea
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 311.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311,1304 g/mol