Learn More
Tolan-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylacetylene-D10 |
| CAS | 19339-46-9 |
| Fórmula molecular | C14 D10 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6,6'-(1,2-ethynediyl)bis- (ACI), 6,6'-(1,2-Ethynediyl)bis[benzene-1,2,3,4,5-d5] (ACI), Acetylene, di(phenyl-d5)- (8 CI), Benzene-d5, 6,6'-(1,2-ethynediyl)bis- (9 CI), Diphenylacetylene-d10, Tolan-d10, Diphenylacetylene-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#Cc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etinil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.141 g/mol |
| Mostrar más |