Learn More
Gilac™ Portarrollos de papel higiénico
Código de producto. 17908871
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17908871 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17908871 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G593921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.76€
    3.78€ / paquete de 1
    Ahorro 1.98€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte para rollo de papel higiénico es adecuado para las necesidades de catering institucional. Diseñado para uso intensivo.
  • Producto adecuado para necesidades de restauración institucional.
  • Diseñado para uso intensivo.
  • Excelente durabilidad y longevidad.
  • Un producto original de la gama de higiene GILAC.
  • Fabricado durante muchos años, por lo que la sustitución de un producto idéntico es posible y sencilla.
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de papel higiénico
Color Blanco
Longitud (imperial) 5,3 in
Longitud (métrico) 135 mm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 110 mm
Admite Rollo de papel higiénico
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga frontal con apertura