Learn More
Gilac™ Escobilla de baño y soporte
Descripción
- Escobilla de baño con soporte.
- Producto adecuado para necesidades de restauración institucional.
- Diseñado para uso intensivo.
- Excelente durabilidad y longevidad.
- Un producto original de la gama de higiene GILAC.
- Fabricado durante muchos años, por lo que la sustitución de un producto idéntico es posible y sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo de baño |
| Material de las cerdas | Plástico |
| Bristle Type | Medio duro |
| Color-coded | N.º |
| Material del mango | Polipropileno |
| Tipo de mango | Ergonomía |
| Tipo de punta | Recto |
| Scent | Original |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |