Learn More
Reactivo de Togni, TRC
Código de producto. 30456586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456586 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5290001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Fórmula molecular C10 H10 F3 I O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
SMILES CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-1-(trifluorometil)-1λ ^{3},2-benziodoxol
Peso molecular (g/mol) 330.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9728