Learn More
Reactivo Togni II, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Togni Reagent II |
| CAS | 887144-94-7 |
| Fórmula molecular | C8 H4 F3 I O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(trifluorometil)-1λ ^{3},2-benziodoxol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.9208 |