Learn More
Tofogliflozin, TRC
Código de producto. 30453411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453411 25 mg 25 miligramos
30453853 100 mg 100 miligramos
30452100 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT52875025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903565-83-3
Fórmula molecular C22 H26 O6
Peso molecular (g/mol) 386.44
Sinónimo (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-3',4',5',6'-tetrahydro-6'-(hydroxymethyl)spiro[isobenzofuran-1(3H),2'-[2H]pyran]-3',4',5'-triol, CSG 452
Nombre IUPAC (3'R,4'S,5'S,6'R)-5-[(4-etilfenil)metil]-6'-(hidroximetil)espiro[1H-2-benzofurano-3,2'-oxano]-3', 4', 5'-triol
SMILES CCc1ccc(Cc2ccc3COC4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofogliflozin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O6/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)9-15-7-8-16-12-27-22(17(16)10-15)21(26)20(25)19(24)18(11-23)28-22/h3-8,10,18-21,23-26H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1729