Learn More
Tofisopam, LoGiCal
Código de producto. 30462965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462965 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462965 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1618.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofisopam
CAS 22345-47-7
Nombres de analitos o componentes Tofisopam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5H-2,3-Benzodiazepine, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-5-ethyl-7,8-dimethoxy-5H-2,3-benzodiazepine, 7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Grandaxin, Seriel, Tofisopam
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1C(=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13)C
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)-5-etil-7,8-dimetoxi-4-metil-5H-2,3-benzodiazepina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 382.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1893 g/mol