Learn More
Tofacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16481906 500 mg 500 miligramos
16481306 200 mg 200 miligramos
16458048 10 mg 10 miligramos
16433967 50 mg 50 miligramos
16417826 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16481906
Marca: Medchem Express HY40354
MedChemExpress Tofacitinib is an orally available JAK3/2/1 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively.
Tofacitinib is an orally available JAK3/2/1 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib
CAS 477600-75-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N6O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Tasocitinib CP-690550
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (400.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (8.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.15 mg/mL (0.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1
Peso molecular (g/mol) 312.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation